Acide (3-fluorophényl)acétique
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
001293-25G 001293-100G 001293-250G
FLUO001293-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001293-25G FLUO001293-100G FLUO001293-250G
Acide (3-fluorophényl)acétique
Acide (3-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 100…120 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 44…45.2 °C
Numéro MDL: MFCD00004331
Numéro CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité