Acide (4-fluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO119571000EA 232 EUR InStock
ACRO119571000 ACRO119570250 ACRO119570100
Acide (4-fluorophényl)acétique 98%
Acide (4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004343
Numéro CAS: 405-50-5
Merck Index: 13,04204
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité