Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
B22430.03 B22430.06
B22430.03EA 48.1 EUR InStock
B22430.03 B22430.06
Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98%
Acide (pentafluorophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 653-21-4 Molecular Formula: C8H3F5O2 Formula Weight: 226.10 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 2056612
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004316
Numéro CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité