Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
002178-1G 002178-5G
FLUO002178-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002178-1G FLUO002178-5G
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061239
Numéro CAS: 4315-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité