Acide (3-iodophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04 L15117.ME
L15117.04EA 132 EUR InStock
L15117.04 L15117.ME
Acide (3-iodophényl)acétique ≥98%
Acide (3-iodophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 1878-69-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2501867
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046548
Numéro CAS: 1878-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité