Acide (4-iodophényl)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13345.03 L13345.06
L13345.03EA 42.5 EUR InStock
L13345.03 L13345.06
Acide (4-iodophényl)acétique ≥97%
Acide (4-iodophényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 1798-06-7 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1940558
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082985
Numéro CAS: 1798-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité