HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5%
Fournisseur: VWR Chemicals
441476LEA 709 EUR InStock
441476L
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5%
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Hepes is a widely used buffer in biological studies. In cell culture media, it is employed as a substitute for the bicarbonate buffer at a concentration of 25 mM or as a supplement to the bicarbonate buffer (concentration 10 to 15 mM).
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
Merck Index: 13,04672
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/07/41813807.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,5 %
Cl (Chlorure) Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) Max. 10 ppm
pH (25°C; 1 %) 4,7 - 6,0
Eau Max. 0,5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité