HEPES sel de sodium ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
0485-100GEA 207 EUR InStock
0485-100G 0485-500G
HEPES sel de sodium ≥99%, Haute Pureté
HEPES sel de sodium
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Point de fusion: >105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) <0.0001%
Loss on Drying ≤3%
pKa 7.45 – 7.65
Protease none detected
Purity (Dry Basis) >99%
RNase none
Solubility (5%, Water) pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité