11-Bromo-1-undecène ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21849.06 B21849.14
B21849.06EA 59.8 EUR InStock
B21849.06 B21849.14
11-Bromo-1-undecène ≥96%
11-Bromo-1-undecène
Purity: 96% CAS No.: 7766-50-9 Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2 Formula Weight: 233.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.063 Refractive Index: 1.4690 Appearance: Colourless Boiling Point: 149-150°/35mm Beilstein Reference: 1753231 MDL No.: MFCD00040825
Formule: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (35 mmHg)
Densité: 1.063
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040825
Numéro CAS: 7766-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité