cis-4-Heptenal, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (Z)-4-Heptenal
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
00931-5MLEA 120 EUR InStock
00931-5ML
cis-4-Heptenal, Supelco®
cis-4-Heptenal
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1013 hPa)
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014682
Numéro CAS: 6728-31-0
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité