3-Chloropropène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: Stabilisé avec oxyde de propylène
A14330.0FEA 117 EUR InStock
A14330.0F A14330.AP
3-Chloropropène ≥98% stabilisé
3-Chloropropène
Purity: 98%
CAS No.: 107-05-1
Molecular Formula: C3H5Cl
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.4155
Odour: Sweet
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 635704
Merck Reference: 14,289
UN No.: 1100
MDL No.: MFCD00000984
Formule: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Point d'ébullition: 44…46 °C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0,939
Point d'éclair: –28 °C (–18 °F)
Numéro MDL: MFCD00000984
Numéro CAS: 107-05-1
ONU: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 14,289
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité