trans-Dichloroéthylène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L13994.14 L13994.22
L13994.14EA 93.9 EUR InStock
L13994.14 L13994.22
trans-Dichloroéthylène ≥98% stabilisé
trans-Dichloroéthylène
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 156-60-5
Molecular Formula: C2H2Cl2
Formula Weight: 96.94
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: -50°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1420761
Merck Reference: 14,92
UN No.: 1150
MDL No.: MFCD00062942
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.252
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062942
Numéro CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
ONU: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,92
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité