Trichloroéthylène
Fournisseur: Roth Carl
Danger
9579.1 9579.2 9579.3
ROTH9579.1EA 0 EUR InStock
ROTH9579.1 ROTH9579.2 ROTH9579.3
Trichloroéthylène
Trichloroéthylène
Formule: ClCH=CCl₂
Point d'ébullition: 86.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité