1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropène
Attention
Synonyms: 1,1,2-Trichlorotrifluoropropene, 1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
007453-5G 007453-25G 007453-100G
FLUO007453-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007453-5G FLUO007453-25G FLUO007453-100G
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropène
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃Cl₃F₃
MW: 199,39 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Densité: 1.618 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013672
Numéro CAS: 431-52-7
EINECS: 207-075-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité