Chlorure de fumaroyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fumaryl chloride
A14540.14 A14540.22
A14540.14EA 56.4 EUR InStock
A14540.14 A14540.22
Chlorure de fumaroyle 95%
Chlorure de fumaroyle
Purity: 95% CAS No.: 627-63-4 Molecular Formula: C4H2Cl2O2 Formula Weight: 152.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Acrid Melting Point: -2° Boiling Point: 159-161° Beilstein Reference: 1721342 UN No.: 1780 MDL No.: MFCD00000733
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Point d'ébullition: 159…161 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.413
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000733
Numéro CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
ONU: 1780
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité