Acrylamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17157.0EEA 131 EUR InStock
A17157.0E A17157.36
Acrylamide ≥98%
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 82…85 °C
Densité: 1,322
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
ONU: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité