L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acrylamide, 4 x cristallisé
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
Synonyms: Prop-2-enamide
50161-1 50161-2
BMOL50161-1EA 0 EUR InStock
BMOL50161-1 BMOL50161-2
Acrylamide, 4 x cristallisé
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 84.5
Densité: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité