Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acrylamide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10045300EA 74.4 EUR InStock
EHERC10045300
Acrylamide
Acrylamide


Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84,5 °C
Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
ONU: 2074
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité