Acrylamide, 2 x cristallisé
Fournisseur: Molekula
MOLEM47318739EA 0 EUR InStock
MOLEM47318739
Acrylamide, 2 x cristallisé
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84,5 °C
Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
ONU: 2074
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité