N,N'-Méthylènediacrylamide 99+% pour biochimie, pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO164790250EA 64.8 EUR InStock
ACRO164790250 ACRO164795000 ACRO164791000
N,N'-Méthylènediacrylamide 99+% pour biochimie, pour l'électrophorèse
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 185 °C (déc.)
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV (1 % in water) 1 cm cell
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité