N,N'-Méthylènediacrylamide ≥99%, poudre blanche, Ultrapure
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA04800173EA 85.4 EUR InStock
ICNA04800173 ICNA04800172
N,N'-Méthylènediacrylamide ≥99%, poudre blanche, Ultrapure
N,N'-Méthylènediacrylamide
N,N'-Methylene-bis-acrylamide is one of the compounds of the polyacrylamide gel. Bisacrylamide polymerises with acrylamide and is capable of creating cross-links between polyacrylamide chains, thus creating a network of polyacrylamide.
  • Acrylic Acid Content ≤0.02%
N,N'-Methylene-bis-acrylamide is a cross-linker reagent used for precise, critical PAGE gels. May be used in UV scanning gels. It should mixed with acrylamide for making polyacrylamide gels for use in protein and nucleic acid electrophoresis.
Soluble in 2% water (20 mg/ml at 20 °C).
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms bis-Acrylamide; Methylenebisacrylamide; N,N'-Methylenediacrylamide; BIS
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C), protect from light, store under nitrogen
Conductivity ≤10 µmhos
pH ≥5 (2,5% aq soln)
Acrylic acid content ≤0,02%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité