N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
1.01546.0100EA 167 EUR InStock
1.01546.0100
N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Identity (IR-Spectrum) passes test
Proteases not detectable
RNases not detectable
Water (%) max. 0,5
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité