N,N'-Méthylènediacrylamide
Fournisseur: Molekula
MOLEM43851178EA 0 EUR InStock
MOLEM43851178
N,N'-Méthylènediacrylamide
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité