Oléate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10008201-50EA 25.8 EUR InStock
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Oléate d'éthyle
Oléate d'éthyle
Formule: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310,52 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00009579
Numéro CAS: 111-62-6
Merck Index: 12,06965
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité