Oléate de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3186.1EA 40.9 EUR InStock
ROTH3186.1
Oléate de méthyle
Oléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Point d'ébullition: ∼218,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
Merck Index: 12,06965
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité