Maléate de dibutyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
353100010 353102500
ACRO353100010EA 63.1 EUR InStock
ACRO353100010 ACRO353102500
Maléate de dibutyle 97%
Maléate de dibutyle
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 274…277 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009447
Numéro CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité