Maléate de diméthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18944.0B A18944.0I A18944.22 A18944.30
A18944.0BEA 153 EUR InStock
A18944.0B A18944.0I A18944.22 A18944.30
Maléate de diméthyle 96%
Maléate de diméthyle
Purity: 96% CAS No.: 624-48-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -19° Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 471705 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00008459
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 204…205 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.151
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008459
Numéro CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité