Fumarate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16214.0EEA 419 EUR InStock
A16214.0E A16214.36 A16214.22
Fumarate de diéthyle ≥98%
Fumarate de diéthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (14 mmHg)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1,050
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Numéro MDL: MFCD00064455
Numéro CAS: 623-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité