Fumarate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13955800EA 74.4 EUR InStock
EHERC13955800
Fumarate de diméthyle
Fumarate de diméthyle
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064438
Numéro CAS: 624-49-7
Merck Index: 13,04308
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité