Acide 4-penténoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
A13991.09 A13991.14 A13991.22
A13991.09EA 68.7 EUR InStock
A13991.09 A13991.14 A13991.22
Acide 4-penténoïque ≥98%
Acide 4-penténoïque
Purity: 98% CAS No.: 591-80-0 Molecular Formula: H2C=CH(CH2)2CO2H Formula Weight: 100.12 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4283 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 187-189° Solubility: Soluble in alcohol, Slightly soluble in water Beilstein Reference: 1633696 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004408
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 187…189 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0.891
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004408
Numéro CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité