Acide oléique, GPR RECTAPUR®, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
20447.293EA 56.8 EUR InStock
20447.293 20447.362 20447.460
Acide oléique, GPR RECTAPUR®, purifié
Acide oléique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16,7 °C
Densité: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
Merck Index: 13,06898
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/57/2298957.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité