Acide oléique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5362.1EA 43.9 EUR InStock
ROTH5362.1
Acide oléique
Acide oléique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16,7 °C
Densité: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
Merck Index: 13,06898
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/57/2298957.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité