Oléate de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium oléate
ROTH8856.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH8856.1
Oléate de sodium
Oléate de sodium
Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304,45 g/mol
Point de fusion: 232…235 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité