Acide maléique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3538.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH3538.1
Acide maléique
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/21/2297221.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité