L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide maléique
Fournisseur: Serva
Attention
28337.02 28337.03
SERA28337.02EA 0 EUR InStock
SERA28337.02 SERA28337.03
Acide maléique
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Point d'ébullition: 256
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité