Acide fumarique NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
8.17073.1000 8.17073.9050
8.17073.1000EA 126 EUR InStock
8.17073.1000 8.17073.9050
Acide fumarique NF, SAFC®
Acide fumarique
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 273 °C
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité