Acide fumarique
Fournisseur: Molekula
MOLE15604498-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE15604498-1KG
Acide fumarique
Acide fumarique
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 273 °C
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité