Antifoam agent, Entschäumer S, neodisher®
Fournisseur: Dr. Weigert
430130 430148
148-3357EA 527 EUR InStock
148-3357 WEIG430148
Antifoam agent, Entschäumer S, neodisher®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
This defoaming agent, liquid concentrate, prevents foaming even at low temperatures a small dose is sufficient. Based on emulsified silicone oils.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité