Iodoéthylène tech. 85%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12656.06EA 459 EUR InStock
L12656.06 L12656.03
Iodoéthylène tech. 85%, grade technique
Iodoéthylène
Formule: C₂H₃I
MW: 153,95 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C
Densité: 2,080
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039404
Numéro CAS: 593-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité