Triallylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12081.30EA 107 EUR InStock
A12081.30 A12081.18 A12081.0B
Triallylamine 97%
Triallylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-70-5
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)3N
Formula Weight: 137.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.451
Odour: Amine-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 150-151°
UN No.: 2610
MDL No.: MFCD00026093
Formule: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,79
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Numéro CAS: 102-70-5
ONU: 2610
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité