1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide 0.1%
L12501.09 L12501.18
L12501.09EA 49.9 EUR InStock
L12501.09 L12501.18
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène ≥98% stabilisé
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98% CAS No.: 764-99-8 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -21° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1752316 MDL No.: MFCD00054610
Formule: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 198…199 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054610
Numéro CAS: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité