Oxyde d'allyle et d'éthyle
Synonyms: Allyl Ethyl Ether
001098-25G 001098-5G
FLUO001098-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001098-25G FLUO001098-5G
Oxyde d'allyle et d'éthyle
Allyl ethyl ether
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7559 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009255
Numéro CAS: 557-31-3
EINECS: 209-169-7
ONU: 2335
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00290
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité