Anhydride maléique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Furanedione
A12178.0B A12178.0I A12178.30
A12178.0BEA 34.2 EUR InStock
A12178.0B A12178.0I A12178.30
Anhydride maléique ≥98%
Anhydride maléique
Purity: 98+% CAS No.: 108-31-6 Molecular Formula: C4H2O3 Formula Weight: 98.06 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 202° Beilstein Reference: 106909 Merck Reference: 14,5704 UN No.: 2215 MDL No.: MFCD00005518
Formule: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005518
Numéro CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
ONU: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité