Anhydride maléique ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
21409.298EA 66 EUR InStock
21409.298
Anhydride maléique ≥98%, TECHNICAL
Anhydride maléique
Formule: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00005518
Numéro CAS: 108-31-6
ONU: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/35/2297835.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité