VWR® LCO 304, Appareil de mesure de la conductivité portable
Fournisseur: VWR
VWR®
663-0349EA 397 EUR InStock
663-0349
VWR® LCO 304, Appareil de mesure de la conductivité portable
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ce périphérique haute résolution destiné à mesurer la conductivité jusqu'à 100 μS/cm est fourni avec une cellule de mesure en acier inoxydable pour les mesures dans l'eau pure et ultra-pure.
  • Mesure la conductivité et la résistance spécifique
  • Cellule de mesure à 2 pôles reliée en permanence (acier inoxydable) avec capteur de température intégré
  • Boîtier en ABS étanche à la poussière et à l'eau (IP65/IP67)
  • Affichage sur 3 lignes avec indicateur de batterie et rétroéclairage, protégé par un panneau incassable, et affichage au plafond sur simple pression d'un bouton
  • Fonction de maintien, valeurs min/max, décalage automatique de la plage de mesure, compensation automatique de la température
Applications types: laboratoires, assurance Qualité et entretien.
Information de livraison: Fourni avec cellule de mesure en acier inoxydable (Ø 12 mm, câble de 1,2 m), journal d'étalonnage, deux piles et un manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité