Alcool allylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Prop-2-én-1-ol
EHERC10130000EA 55.8 EUR InStock
EHERC10130000
Alcool allylique
Alcool allylique
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Numéro MDL: MFCD00002920
Numéro CAS: 107-18-6
ONU: 1098
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,00283
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité