4-Pentène-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
A11178.14 A11178.22 A11178.06
A11178.14EA 198 EUR InStock
A11178.14 A11178.22 A11178.06
4-Pentène-1-ol ≥98%
4-Pentène-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 821-09-0 Molecular Formula: H2C=CH(CH2)3OH Formula Weight: 86.13 Flash Point: 43°(109°F) Physical Form: Liquid Density: 0.840 Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 134-137° Beilstein Reference: 1560163 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002975
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 134…137 °C
Densité: 0.840
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002975
Numéro CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité