3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
A13733.09 A13733.18
A13733.09EA 45.8 EUR InStock
A13733.09 A13733.18
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 831-61-8 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 2116014
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité