cis-3-Heptène-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19172.14EA 158 EUR InStock
A19172.14 A19172.06
cis-3-Heptène-1-ol ≥97%
cis-3-Heptène-1-ol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (60 mmHg)
Densité: 0,85
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274760
Numéro CAS: 1708-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité