cis-3-Octène-1-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-Oct-3-en-1-ol
A19014.09 A19014.18
A19014.09EA 46.5 EUR InStock
A19014.09 A19014.18
cis-3-Octène-1-ol 95%
cis-3-Octène-1-ol
Purity: 95% CAS No.: 20125-84-2 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 88-89°/15mm Beilstein Reference: 1720075 MDL No.: MFCD00014062
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C (15 mmHg)
Densité: 0.850
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014062
Numéro CAS: 20125-84-2
EINECS: 243-533-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité